Tlačiť
4-Bromo-2-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
167789-25G 167789-5G
SIAL167789-25GEA 107.1 EUR
SIAL167789-25G SIAL167789-5G
4-Bromo-2-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…51 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002166
Číslo CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
OSN: 3082
ADR: 9,III