2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
B25512.06
B25512.14
B25512.06EA
128.76
EUR
B25512.06
B25512.14
2-Bromo-5-chloroanisole ≥98%
2-Bromo-5-chloroanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 174913-09-8
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
Refractive Index: 1.5875
Vzorec:
C₇H₆BrClO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03790889 Číslo CAS: 174913-09-8 |