3-Bromo-4-chloroanisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
A18660.03
A18660.06
A18660.03EA
29.88
EUR
A18660.03
A18660.06
3-Bromo-4-chloroanisole ≥98%
3-Bromo-4-chloroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 2732-80-1
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
MDL No.: MFCD00070739
Vzorec:
C₇H₆BrClO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070739 Číslo CAS: 2732-80-1 |