Tlačiť
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27252.14 H27252.06
H27252.14EA 319.7 EUR
H27252.14 H27252.06
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 25118-59-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Odour: Odourless Melting Point: 220-225° MDL No.: MFCD08276864
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 220…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276864
Číslo CAS: 25118-59-6