Tlačiť
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
664014-25G 664014-5G
SIAL664014-25GEA 89.45 EUR
SIAL664014-25G SIAL664014-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Číslo MDL: MFCD00040903
Číslo CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III