Tlačiť
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19244.03 L19244.06
L19244.03EA 81.43 EUR
L19244.03 L19244.06
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 42860-10-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 2438796
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 218…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079706
Číslo CAS: 42860-10-6