Tlačiť
1-Bromo-4-chlorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B60428-100G B60428-1KG B60428-500G
SIALB60428-100GEA 38.11 EUR
SIALB60428-100G SIALB60428-1KG SIALB60428-500G
1-Bromo-4-chlorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 66…68 °C
Hustota: 1,576 g/cm³ (71 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000600
Číslo CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III