Tlačiť
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25000.06 B25000.14
B25000.06EA 93.46 EUR
B25000.06 B25000.14
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19393-96-5 Molecular Formula: C6H2BrCl3 Formula Weight: 260.34 MDL No.: MFCD00060653
Vzorec: C₆H₂BrCl₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060653
Číslo CAS: 19393-96-5