Tlačiť
4-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B57400-100G B57400-10G B57400-25G
SIALB57400-100GEA 211.79 EUR
SIALB57400-100G SIALB57400-10G SIALB57400-25G
4-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…56 °C
Hustota: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003377
Číslo CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0