Tlačiť
3-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
B57206-100G B57206-25G
SIALB57206-100GEA 123.14 EUR
SIALB57206-100G SIALB57206-25G
3-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 229 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…21 °C
Hustota: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003345
Číslo CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9