Tlačiť
2-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: o-Bromobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
B57001-10G B57001-25G
SIALB57001-10GEA 72.6 EUR
SIALB57001-10G SIALB57001-25G
2-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003300
Číslo CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2