Tlačiť
3-Bromophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(3-bromophenyl)borane, (3-Bromophenyl)metaboric acid, (3-Bromophenyl)boronic acid, 3-Bromobenzeneboronic acid
358940010 358940050
ACRO358940010EA 46.47 EUR
ACRO358940010 ACRO358940050
3-Bromophenylboronic acid 97%
3-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
Mw: 200.83
Teplota tavenia: 175…177 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00239386
Číslo CAS: 89598-96-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %