Tlačiť
2-Bromophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18581.03 L18581.06 L18581.99
L18581.03EA 60.57 EUR
L18581.03 L18581.06 L18581.99
2-Bromophenylboronic acid ≥98%
2-Bromophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 244205-40-1 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 8542615
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114672
Číslo CAS: 244205-40-1