Tlačiť
Brombenzen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Phenylbromide, Phenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B57702-100ML B57702-2L B57702-500ML B57702-18L
SIALB57702-100MLEA 28.56 EUR
SIALB57702-100ML SIALB57702-2L SIALB57702-500ML SIALB57702-18L
Brombenzen, Sigma-Aldrich®
Brombenzen
Vzorec: C₆H₅Br
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000055
Číslo CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
OSN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390