Tlačiť
1,4-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39029-100G D39029-2KG D39029-500G
SIALD39029-100GEA 39.83 EUR
SIALD39029-100G SIALD39029-2KG SIALD39029-500G
1,4-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Teplota varu: 219 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 84…87 °C
Hustota: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000089
Číslo CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042