Tlačiť
1,2-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D39002-100G D39002-25G D39002-5G
SIALD39002-100GEA 440.83 EUR
SIALD39002-100G SIALD39002-25G SIALD39002-5G
1,2-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Teplota varu: 224 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,956 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000057
Číslo CAS: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
OSN: 3082
ADR: 9,III