Tlačiť
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24240.03 B24240.06 B24240.14
B24240.03EA 66.59 EUR
B24240.03 B24240.06 B24240.14
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 122775-35-3 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: ca 240° Beilstein Reference: 5334877
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Teplota tavenia: ∼ 240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074574
Číslo CAS: 122775-35-3