Tlačiť
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 41.32 EUR
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Teplota tavenia: 238…240 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074574
Číslo CAS: 122775-35-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %