Tlačiť
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24374.03 B24374.06 B24374.14
B24374.03EA 63.78 EUR
B24374.03 B24374.06 B24374.14
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 133730-34-4 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 4744213
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Teplota tavenia: 115…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074590
Číslo CAS: 133730-34-4