Tlačiť
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,3-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,3-dimethoxyphenyl)borane
B24125.06 B24125.14
B24125.06EA 122.74 EUR
B24125.06 B24125.14
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 40972-86-9 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 3051295
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683112
Číslo CAS: 40972-86-9