Tlačiť
4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
A14462.06 A14462.03 A14462.14 AB109281.0001
A14462.06EA 231.45 EUR
A14462.06 A14462.03 A14462.14 ABCRAB109281.0001
4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 5720-07-0 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 202-208° Beilstein Reference: 2936912
Vzorec: C₇H₉BO₃
Teplota tavenia: 202…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039139
Číslo CAS: 5720-07-0