Tlačiť
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
309480010 309480050 309480250
ACRO309480010EA 65.78 EUR
ACRO309480010 ACRO309480050 ACRO309480250
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Teplota tavenia: 208…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039139
Číslo CAS: 5720-07-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %