Tlačiť
3-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24412.03 B24412.06 B24412.14 AB134067.0001
B24412.03EA 61.37 EUR
B24412.03 B24412.06 B24412.14 ABCRAB134067.0001
3-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 10365-98-7 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 2831223
Vzorec: C₇H₉BO₃
Teplota tavenia: 158…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161359
Číslo CAS: 10365-98-7