Tlačiť
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359570050 359570010 359570100
ACRO359570050EA 199.36 EUR
ACRO359570050 ACRO359570010 ACRO359570100
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Teplota tavenia: 149…154 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00161359
Číslo CAS: 10365-98-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %