Tlačiť
2-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
445231-1G 445231-5G
SIAL445231-1GEA 37.57 EUR
SIAL445231-1G SIAL445231-5G
2-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151.96
Teplota tavenia: 165
Číslo MDL: MFCD00236047
Číslo CAS: 5720-06-9