Tlačiť
2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
B21071.03 B21071.06 B21071.14
B21071.03EA 34.53 EUR
B21071.03 B21071.06 B21071.14
2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
2-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 5720-06-9 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 3030981
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151.96
Teplota tavenia: 102…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236047
Číslo CAS: 5720-06-9