Tlačiť
4-Nitrophenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
H27767.06 H27767.03
H27767.06EA 276.77 EUR
H27767.06 H27767.03
4-Nitrophenylboronic acid 95%
4-Nitrophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 24067-17-2 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00161360
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161360
Číslo CAS: 24067-17-2