Tlačiť
3-Nitrophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
A13336.03 A13336.06 A13336.14
A13336.03EA 42.52 EUR
A13336.03 A13336.06 A13336.14
3-Nitrophenylboronic acid ≥98%
3-Nitrophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 13331-27-6 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 2938638
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007193
Číslo CAS: 13331-27-6