Tlačiť
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
L18007.03 L18007.06
L18007.03EA 143 EUR
L18007.03 L18007.06
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
4-Cyanophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 126747-14-6 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6593772
Vzorec: C₇H₆BNO₂
Mw: 146.94
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318968
Číslo CAS: 126747-14-6