Tlačiť
2-Cyanophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
365960010 365960050
ACRO365960010EA 87.44 EUR
ACRO365960010 ACRO365960050
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632208
Číslo CAS: 138642-62-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %