Tlačiť
Phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P20009-10G P20009-250G P20009-50G
SIALP20009-10GEA 73.3 EUR
SIALP20009-10G SIALP20009-250G SIALP20009-50G
Phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₂
Mw: 121.93
Teplota tavenia: 217…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002103
Číslo CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068