Tlačiť
Piperonyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
131351000 131350250
ACRO131351000EA 162.45 EUR
ACRO131351000 ACRO131350250
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 156…158 °C (66 mmHg)
Teplota tavenia: 51…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005836
Číslo CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %