Tlačiť
Piperonylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P49805-25G P49805-5G
SIALP49805-25GEA 105.09 EUR
SIALP49805-25G SIALP49805-5G
Piperonylic acid, Sigma-Aldrich®
Piperonylic acid
Vzorec: C₈H₆O₄
Mw: 166.13
Teplota varu: 180 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 232…235 °C
Číslo MDL: MFCD00005830
Číslo CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630