Tlačiť
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B24389.03 B24389.06
B24389.03EA 75.81 EUR
B24389.03 B24389.06
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97% CAS No.: 144584-66-7 Molecular Formula: C7H3BrF2O2 Formula Weight: 237.00 Refractive Index: 1.4968
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631385
Číslo CAS: 144584-66-7