Tlačiť
6-Bromopiperonal 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 44.12 EUR
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Bromopiperonal 98%
6-Bromopiperonal
Vzorec: C₈H₅BrO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022952
Číslo CAS: 15930-53-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %