Tlačiť
1,2-Dihydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D105937-10G D105937-1G D105937-25G
SIALD105937-10GEA 225.43 EUR
SIALD105937-10G SIALD105937-1G SIALD105937-25G
1,2-Dihydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,2-Dihydronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀
Teplota varu: 204 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,0031 g/cm³ (10.5 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001672
Číslo CAS: 447-53-0
EINECS: 207-183-8