Tlačiť
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: β-Naphthoquinone
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 857.2 EUR
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
1,2-Naphthoquinone
Vzorec: C₁₀H₆O₂
Teplota varu: 296 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 136…141 °C
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001698
Číslo CAS: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06481
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %