1,4-Naftochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10958.0E
A10958.22
A10958.36
A10958.0EEA
396.71
EUR
A10958.0E
A10958.22
A10958.36
1,4-Naftochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (dry weight)
1,4-Naftochinon
Purity: 97+%
CAS No.: 130-15-4
Molecular Formula: C10H6O2
Formula Weight: 158.15
Flash Point: 142°(288°F)
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 878524
Merck Reference: 14,6395
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001676
Vzorec:
C₁₀H₆O₂ Teplota varu: 298 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 120…124 °C Hustota: 1,420 Teplota vzplanutia: 142 °C (288 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001676 Číslo CAS: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 OSN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6395 |