Tlačiť
1,4-Naftochinon, (max. 6% H₂O) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 42.92 EUR
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naftochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naftochinon
Vzorec: C₁₀H₆O₂
Teplota varu: 298 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 128,5 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001676
Číslo CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
OSN: 2928
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %