Tlačiť
Dichlone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 32.77 EUR
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Dichlone 98%
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 275 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 194…197 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (16 °C)
Číslo MDL: MFCD00001677
Číslo CAS: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071