Tlačiť
2-Methylindoline 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
275880050 275881000
ACRO275880050EA 37.85 EUR
ACRO275880050 ACRO275881000
2-Methylindoline 99+%
2-Methylindoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Mw: 133.19
Teplota varu: 227 °C (1013mbar)
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 1.02 g/cm³
Teplota vzplanutia: 103 °C
Číslo MDL: MFCD00005706
Číslo CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %