Tlačiť
n-Pentan ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
85852.290EA 175.29 EUR
85852.290 85852.320
n-Pentan ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vzhled Čirá bezbarvá kapalina
Obsah (GC, bezvodá substance) min. 99,5 %
Kyselost (jako kyselina octová) max. 0,002 %
Barva (APHA, Pt-Co) max. 5
Odparek max. 0,0001 % w/w
Voda (KF) max. 0,005 % w/w
GC/ECD dioxiny, furany & PCB max. 5 pg/ml
GC/ECD pesticidy (jako lindan) max. 2 pg/ml
GC/NPD pesticidy (jako parathion) max. 5 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB až deca PCB (jako lindan) max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM až 1,2,4-TCB (jako TCM) max. 2 ng/ml
GC/FID C10 až C40 (jako n-dekan) max. 2 ng/ml
GC/MSD C10 až C40 (jako dekan; 30-600amu) max. 2 ng/ml