Tlačiť
7-Fluoroisatin ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 7-Fluoroindoline-2,3-dione
H26827.03 H26827.06 H26827.14
H26827.03EA 38.99 EUR
H26827.03 H26827.06 H26827.14
7-Fluoroisatin ≥97%
7-Fluoroisatin
Purity: 97% CAS No.: 317-20-4 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD01569508
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Teplota tavenia: 193…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569508
Číslo CAS: 317-20-4
EINECS: None