Tlačiť
5-Fluoroisatin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
367700050 367700250
ACRO367700050EA 95.47 EUR
ACRO367700050 ACRO367700250
5-Fluoroisatin 98%
5-Fluoroisatin
Vzorec: C₈H₄FNO₂
Teplota tavenia: 224…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022795
Číslo CAS: 443-69-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %