Tlačiť
2-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
M29800-100G M29800-5G
SIALM29800-100GEA 142.8 EUR
SIALM29800-100G SIALM29800-5G
2-Methylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Teplota varu: 339 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 175 °C
Číslo MDL: MFCD00005598
Číslo CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9