Tlačiť
2-Methylbenzimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Methyl-1H-benzimidazole
126330050 126331000
ACRO126330050EA 41.32 EUR
ACRO126330050 ACRO126331000
2-Methylbenzimidazole 98%
2-Methylbenzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132.16
Teplota varu: 339
Teplota tavenia: 175…179 °C
Číslo MDL: MFCD00005598
Číslo CAS: 615-15-6
EINECS: 210-411-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm