Tlačiť
Benzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
194123-100G 194123-500G 194123-5G
SIAL194123-100GEA 75.81 EUR
SIAL194123-100G SIAL194123-500G SIAL194123-5G
Benzimidazole, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Mw: 118.14
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 170…173 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005585
Číslo CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082