Tlačiť
Benzimidazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100 8.21956.0500
8.21956.0100EA 62.17 EUR
8.21956.0100 8.21956.0500
Benzimidazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Mw: 118.14
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 170…173 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005585
Číslo CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2