Tlačiť
Benzimidazole
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
10010302-10 10010302-100 10010302-250 10010302-50
CAYM10010302-10EA 51.67 EUR
CAYM10010302-10 CAYM10010302-100 CAYM10010302-250 CAYM10010302-50
Benzimidazole
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Mw: 118.14
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 170…173 °C
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005585
Číslo CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082