Tlačiť
Benzimidazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 34.61 EUR
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Benzimidazole 98%
Benzimidazole
Vzorec: C₇H₆N₂
Mw: 118.14
Teplota varu: 360 °C
Teplota tavenia: 171…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005585
Číslo CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %